Learn More
Sartorius MLINE™ mechanische Einkanalpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10694643 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
0.1 bis 3 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
Schritten:
0.002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
10 μl
20 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Rot
Genauigkeit:
0.5 %, 0.6 %, 2 %
0.6 %, 1.2 %, 3 %
0.6 %, 0.6 %, 1 %
0.6 %, 0.8 %, 2 %
0.8 %, 1 %, 2 %
0.9 %, 1.2 %, 4 %
1.3 %, 2.4 %, 1 %
1 %, 1.5 %, 2.5 %
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10694643
Marke: Sartorius 725010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erzielen Sie eine ausgezeichnete Präzision bei langen Pipettierserien. Sartorius mLINE™ mechanische Einkanalpipetten sind die fortschrittlichste und ergonomischste Wahl für qualitätsbewusste Anwender, die wiederholtes manuelles Pipettieren durchführen. Die Modelle decken den gesamten Volumenbereich von 0.1μ l bis 10 ml ab.
Eine fortschrittliche mechanische Pipette für mühelose Genauigkeit und Präzision
  • Konstante Ergebnisse auch bei langen Pipettierserien
  • Optiload Mechanismus für perfekte Spitzenabdichtung und mühelosen Spitzenabwurf
  • Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
  • Einstufige Volumenregelung mit Feststellfunktion verhindert versehentliche Volumenveränderungen
  • Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
  • Hohe chemische und UV-Beständigkeit
Leicht, komfortabel und einfach zu bedienen
  • Häufig von Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten empfohlen
  • Hervorragende Ergonomie zum Schutz vor Verletzungen an Hand, Arm und Schulter bei wiederholter Belastung (RSI)
  • Außergewöhnlich geringe Pipettier- und Filterspitzenabwurfkräfte
  • Übersichtliches, leicht ablesbares Display mit großen Zahlen und kleinen Schritten
  • Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
  • Wartungsfreundlich: nur 2 bis 3 zerlegbare und zu reinigende Teile
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 1.3 %, 2.4 %, 1 %
Zertifizierung/Konformität ISO 9001/13485, ISO 14001
Kompatible Spitzen Sartorius Optifit Spitzen; SafetySpace Filterspitzen
Verstellbarer Spitzenabstand Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grau
Einwegprodukt Reusable
Grifftyp Ergonomic
Material Polypropylene
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie mLINE
Programmierbar No
Sterilität Non-sterile
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 0.1 bis 3 μl
Fingerhandschuh Ergonomisch
Schritten 0.002 μl
Präzision 6.00 bis 0.80
UV-Überwachung Ja
Gewährleistung 2 Jahre