Learn More
Sartorius MLINE™ mechanische Einkanalpipetten
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
0.1 bis 3 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
Schritten:
0.002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
10 μl
20 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Rot
Genauigkeit:
0.5 %, 0.6 %, 2 %
0.6 %, 1.2 %, 3 %
0.6 %, 0.6 %, 1 %
0.6 %, 0.8 %, 2 %
0.8 %, 1 %, 2 %
0.9 %, 1.2 %, 4 %
1.3 %, 2.4 %, 1 %
1 %, 1.5 %, 2.5 %
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Eine fortschrittliche mechanische Pipette für mühelose Genauigkeit und Präzision
- Konstante Ergebnisse auch bei langen Pipettierserien
- Optiload Mechanismus für perfekte Spitzenabdichtung und mühelosen Spitzenabwurf
- Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
- Einstufige Volumenregelung mit Feststellfunktion verhindert versehentliche Volumenveränderungen
- Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
- Hohe chemische und UV-Beständigkeit
- Häufig von Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten empfohlen
- Hervorragende Ergonomie zum Schutz vor Verletzungen an Hand, Arm und Schulter bei wiederholter Belastung (RSI)
- Außergewöhnlich geringe Pipettier- und Filterspitzenabwurfkräfte
- Übersichtliches, leicht ablesbares Display mit großen Zahlen und kleinen Schritten
- Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
- Wartungsfreundlich: nur 2 bis 3 zerlegbare und zu reinigende Teile
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.6 %, 1.2 %, 3 % |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
| Kompatible Spitzen | Sartorius Optifit Spitzen; SafetySpace Filterspitzen |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Yes |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Rot |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Grifftyp | Ergonomic |
| Material | Polypropylene |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Mehr anzeigen |