Learn More
Sartorius MLINE™ mechanische Einkanalpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Erzielen Sie eine ausgezeichnete Präzision bei langen Pipettierserien. Sartorius mLINE™ mechanische Einkanalpipetten sind die fortschrittlichste und ergonomischste Wahl für qualitätsbewusste Anwender, die wiederholtes manuelles Pipettieren durchführen. Die Modelle decken den gesamten Volumenbereich von 0.1μ l bis 10 ml ab.
Marke:  Sartorius 725080
386.99 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10477182
  • 523.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eine fortschrittliche mechanische Pipette für mühelose Genauigkeit und Präzision
  • Konstante Ergebnisse auch bei langen Pipettierserien
  • Optiload Mechanismus für perfekte Spitzenabdichtung und mühelosen Spitzenabwurf
  • Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
  • Einstufige Volumenregelung mit Feststellfunktion verhindert versehentliche Volumenveränderungen
  • Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
  • Hohe chemische und UV-Beständigkeit
Leicht, komfortabel und einfach zu bedienen
  • Häufig von Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten empfohlen
  • Hervorragende Ergonomie zum Schutz vor Verletzungen an Hand, Arm und Schulter bei wiederholter Belastung (RSI)
  • Außergewöhnlich geringe Pipettier- und Filterspitzenabwurfkräfte
  • Übersichtliches, leicht ablesbares Display mit großen Zahlen und kleinen Schritten
  • Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
  • Wartungsfreundlich: nur 2 bis 3 zerlegbare und zu reinigende Teile
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 %, 0.6 %, 2 %
Sartorius Optifit Spitzen; SafetySpace Filterspitzen
Autoklavierbar
Reusable
Polypropylene
mLINE™
Non-sterile
500 bis 5000 μL
10 μl
Ja
ISO 9001/13485, ISO 14001
Yes
Grün
Ergonomic
1
No
Pipette
Ergonomisch
0.60 bis 0.20
2 Jahre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius MLINE™ mechanische Einkanalpipetten > Einkanal; Bereich:500 bis 5.000 μl; Grün