missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ML204, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
ML204 is a potent, selective TRPC4/TRPC5 channel inhibitor, with at least 19-fold selectivity against TRPC6 and no appreciable effect on all other TRP channels, nor on voltage-gated sodium, potassium, or Ca2+ channels.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ML204 |
| CAS | 5465-86-1 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H18N2 |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Ethanol : 50 mg/mL (220.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 37 mg/mL (163.49 mM) |
| SMILES | CC1=CC(N2CCCCC2)=NC3=CC=CC=C13 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 226.32 |
| Formelmasse | 226.32 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur