Learn More
Tocris Bioscience™ ML 240
ATP-competitive inhibitor of p97 ATPase
Marke: Tocris Bioscience™ 5153/10
215.11 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ML 240 is an ATP-competitive inhibitor of p97 ATPase (VCP, IC50 = 110 nM). Exhibits antiproliferative activity in NCI-60 cancer cell lines and rapidly induces executioner caspases 3 and 7 in multiple colon cancer cells. Promotes accumulation of LC3-II and impairs autophagosome maturation. Also impairs the endoplasmic-reticulum-associated degradation (ERAD) pathway.Spezifikation
>99% | |
ML 240 | |
ML 240 |
10 mg | |
396.44 |
Nur für Forschungszwecke