Learn More
Tocris Bioscience™ ML 240
ATP-competitive inhibitor of p97 ATPase
Marke:  Tocris Bioscience™ 5153/50
833.67 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18777068
  • 1055.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
ML 240 is an ATP-competitive inhibitor of p97 ATPase (VCP, IC50 = 110 nM). Exhibits antiproliferative activity in NCI-60 cancer cell lines and rapidly induces executioner caspases 3 and 7 in multiple colon cancer cells. Promotes accumulation of LC3-II and impairs autophagosome maturation. Also impairs the endoplasmic-reticulum-associated degradation (ERAD) pathway.
Spezifikation
Spezifikation
>99%
ML 240
ML 240
50 mg
396.44
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke