Learn More
Tocris Bioscience™ ML 162
Inhibits glutathione peroxidase (GPX4); induces ferroptosis
185.74 € - 728.92 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(Chloroacetyl)(3-chloro-4-methoxyphenyl)amino]-N-(2-phenylethyl)-2-thien-2-ylacetamide
CAS 1035072-16-2
Ziel Glutathione Peroxidase 4/GPX4
Summenformel C23H22Cl2N2O3S
Reinheit 0.98
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30000030
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
7821/10
10 mg
185.74 €
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30000010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
7821/50
50 mg
728.92 €
50 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ML 162 is a covalent glutathione peroxidase 4 (GPX4) inhibitor. It induces ferroptosis in vivo. It is selectively lethal to mutant RAS oncogene-expressing cell lines (IC50 = 25 and 578 nM for HRASG12V-expressing and wild-type BJ fibroblasts, respectively).
Spezifikation
Spezifikation
2-[(Chloroacetyl)(3-chloro-4-methoxyphenyl)amino]-N-(2-phenylethyl)-2-thien-2-ylacetamide
Glutathione Peroxidase 4/GPX4
0.98
1035072-16-2
C23H22Cl2N2O3S
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C