Learn More
BINDER™ Serie MKFT - Wechselklimaschränke
Der BINDER Umweltsimulations-Schrank der Serie MKFT ist der Spezialist für dynamische Klimawechsel zwischen -70°C und +180°C. Große Leistungsreserven und schnelles Abkühlen machen ihn zum High Class Produkt für komplexe normgerechte Klimatests.
Marke: BINDER™ 9020-0382
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: -70 °C bis +180 °C.
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 98 % relative Luftfeuchtigkeit
- Integrierter Wassertank, 20 Liter
- 4 Relaiskontakte ohne Spannung
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Programmierbarer Kondensationsschutz für Testmaterial
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenbeleuchtung
- Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition
- Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
- Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- 4 Rollen, zwei mit Bremsen
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Einstellbare Rampenfunktion
- Integrierter Datenschreiber
- Echtzeituhr
- Tür-Heizung
- Alarmmeldung bei ungenügendem Frischwasser im Wassertank
- 1 Gestell aus Edelstahl
- Komplettes Sicherheitsanschluss-Kit für Wasserversorgung und Abfluss, bis zu 1 m Höhe
- Innenkammer aus Edelstahl
- FCKW-freie Kältemittel R-452A und R-23
- Kühlung mit Kaskaden-Kompressor-Kühleinheit
Spezifikation
30 kg | |
115 l | |
Interior lightning | |
1 | |
10 to 98% | |
Environmental Chamber | |
Für schnelle Temperaturänderungen mit Feuchtigkeitsregelung und erweitertem niedrigem Temperaturbereich | |
600 x 400 x 480 mm | |
600 x 400 x 480 mm | |
400 V | |
12,5 A |
MKFT115-400 V, Standard, Serie MKFT – Dynamische Klimakammern für schnelle Temperaturänderungen mit Feuchtigkeitsregelung und erweitertem niedrigen Temperaturbereich, 115 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Stainless Steel | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
-70°bis +180 °C | |
TFT Touch | |
MKFT115-400 V | |
1020 x 900 x 1715 mm | |
330 kg | |
5 kW | |
50 Hz |
EN Checklist for Delivery free point of use.pdf
DateigrößeVersion: 358.1 kB
DE Checkliste Lieferung Frei Verwendung.pdf
DateigrößeVersion: 360.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie MKFT - Wechselklimaschränke > MKFT Klimakammer; Kapazität (metrisch):115 l; Modell:Gehäuse MKFT115-400V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur