Learn More
BINDER™ Serie MKF - Wechselklimaschränke
Ein BINDER Umwelt-Simulationsschrank der Serie MKF eignet sich ideal für jeden Kältetest bzw. Wärmetest nach den gängigen Temperatur- und Klimaprüfstandards gemäß der DIN- und IEC-Normen. Der hohe Bedienkomfort und die umfangreiche Serienausstattung sorgen für das gewisse Etwas im Handling.
Marke: BINDER™ 9020-0408
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: -40°bis +180 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 98% relative Luftfeuchtigkeit
- Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- FCK-freies Kältemittel R-452A
- Integrierter Wasservorratstank, 20 l
- 1 Gestell aus Edelstahl
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen
- 4 Relaiskontakte ohne Spannung
Spezifikation
30 kg | |
417 l | |
Viewing window lightning | |
1 | |
10 to 98% | |
Environmental Chamber | |
MKF400-400 V | |
1135 x 1438 x 1710 mm | |
400 V | |
12,5 A |
MKF400-400 V, Standard, Serie MKF – Dynamische Klimakammern für schnelle Temperaturänderungen mit Feuchtigkeitsregelung, 417 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Stainless Steel | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
- 70°C to +180°C | |
TFT Touch | |
735 x 810 x 700 mm | |
432 kg | |
8 kW | |
50 Hz |
EN Checklist for Delivery free point of use.pdf
DateigrößeVersion: 358.1 kB
DE Checkliste Lieferung Frei Verwendung.pdf
DateigrößeVersion: 360.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie MKF - Wechselklimaschränke > Klimakammer; Modell: MKF400-400V; Kapazität: 417 l; Stromstärke: 12,5 A; Abmessungen: 735 x 810 x 700 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur