Learn More
BINDER™ Serie MK - Wechselklimaschränke
Der BINDER Schrank der Serie MK ist für alle Wärme- und Kältetests zwischen -40°C und 180°C geeignet. Der MK ist bei zyklischen Temperaturtests eine clevere Alternative zu aufwändigen Individuallösungen.
36065.00 € - 50855.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Stainless Steel |
---|---|
Beleuchtung | No lightning |
Material | Powder-coated Cold Rolled Steel |
Anzahl Einschübe | 1 |
Steckertyp | CEE |
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Stromstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Stromstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17639775
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0406 |
MK400-400 V | 417 l | 735 x 810 x 700 mm | 12,5 A |
36065.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17649775
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0407 |
MK1020-400 V | 991 l | 1200 x 810 x 1020 mm | 22,5 A |
50855.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
- Temperaturbereich: -40°C bis +180°C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Programmierbarer Betauungsschutz für die Proben
- Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
- FCKW-freies Kältemittel R-452A
- 1 Einschubgitter aus Edelstahl
- Durchführung mit Silikonstopfen
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenraumbeleuchtung
- Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- 4 Rollen, zwei mit Feststellbremse
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Einstellbare Rampenfunktion
- Integrierter Linienschreiber
- Echtzeituhr
- Türheizung
- Innenraum aus Edelstahl
- Kühlung durch Kompressionskältemaschine
Spezifikation
Stainless Steel | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
TFT Touch | |
50 Hz |
No lightning | |
1 | |
Temperature Test Chamber | |
400 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie MK - Wechselklimaschränke