Learn More
Tocris Bioscience™ MK 2206 dihydrochloride
Potent and selective allosteric Akt1, Akt2 and Akt3 inhibitor
154.00 € - 567.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-[4-(1-Aminocyclobutyl)phenyl]-9-phenyl-1,2,4-triazolo[3,4-f][1,6]naphthyridin-3(2H)-one dihydrochloride
CAS 1032350-13-2
Ziel Akt (Protein Kinase B) Inhibitors
Summenformel C25H21N5O.2HCl
Reinheit 0.98
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30000034
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
7850/10
10 mg
154.00 €
10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30000037
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
7850/50
50 mg
567.00 €
50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MK 2206 dihydrochloride is a potent and selective allosteric Akt inhibitor (IC50 values are 5 nM, 12 nM, and 65 nM for Akt1, Akt2, and Akt3, respectively). MK 2206 requires the Pleckstrin homology domain for its activity, and exhibits no inhibitory activity in a panel of 250 tested protein kinases. MK 2206 induces growth inhibition of different cancer cell lines (IC50 in the range 3.4 and 28.6 μmol/L) and enhances antitumor efficacy of a range of standard chemotherapeutics. It synergistically inhibits cell proliferation of human lung and breast cancer cells in combination with Erlotinib (Cat. No. 7194) by suppressing both the Ras/Erk and PI 3-K pathways in vitro and in vivo. MK 2206 can be used to block the IL-22 - Akt signaling pathway for studying paneth cell differentiation.
Spezifikation
Spezifikation
8-[4-(1-Aminocyclobutyl)phenyl]-9-phenyl-1,2,4-triazolo[3,4-f][1,6]naphthyridin-3(2H)-one dihydrochloride
Akt (Protein Kinase B) Inhibitors
0.98
1032350-13-2
C25H21N5O.2HCl
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C