Learn More
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC) for HyPerforma™ Mixtainer™ Systems
The complete Thermo Scientific™ Mixtainer™ System is an integrated, single-use sterile unit for mixing of cell culture media, and other process liquids such as buffers, reagents and bulk drug precursors or products.
Marke: Thermo Scientific™ SH30687.01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Recommended for:- Hydration of powdered media and buffers
- Sterile mixing of cell culture media with sera and reagents
- Sterile mixing of buffer solutions or other process fluids
- Pooling of sterile liquid fractions
Spezifikation
50 L | |
Powder Port | |
TPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC) for HyPerforma™ Mixtainer™ Systems > Capacity: 50 L, Ports: Powder Port
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur