Learn More
Eppendorf™ MixMate™, Grundgerät ohne Gefäßhalter
Artikelnummer. p-7161468 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16080542
Marke: Eppendorf™ 5353000510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der 3-in-1-Mischer für Platten, Reaktionsgefäße und Vortexmischen. Mit diesem Hochgeschwindigkeitsgerät werden Ihre Proben garantiert in Sekunden gründlich durchmischt. Herausragende 2DMix-Control sorgt für optimale Durchmischung mit Anti-Spill-Technologie.
  • High-Speed-Mischer (3.000 rpm) für schnelles und effektives Durchmischen kleiner Volumina in allen gängigen Laborgefäßen bis 50 mL
  • Die Technologie 2DMix-Control (planare Mischbewegung) für kontrolliertes Mischen und reproduzierbare Mischergebnisse in Sekunden
  • Anti-Spill-Technologie für kontrollierte Mischbewegungen ohne Deckelbenetzung und Kreuzkontamination
  • 5 verschiedene Gefäßhalter (0,5  mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 25/50 mL, PCR-96-Well-Platten)  für hohe Gefäßflexibilität
  • Integrierte ergonomische Vortexfunktion zum individuellen Probenmischen verschiedener Gefäßformate
  • Ergonomische Bedienung durch minimale Hand-Arm-Vibrationsübertragung beim Vortexen (Zertifikat liegt vor) (PhysioCare Concept™)
  • 5 Funktionstasten mit vordefinierten Standard-Mischparametern für einfache Bedienung
  • Hohe Stabilität – bleibt auch bei höchster Mischgeschwindigkeit standfest
  • Extrem leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 3.000 U/min
Spannung 230 V
Wirkleistung 40 W
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen, Röhrchen, 1 x DWP/1 x PCR-Platte
Röhrchenkapazität 0,2 ml; 0,5 ml; 1,5 ml; 2,0 ml; 1 x DWP/1 x PCR-Platte
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 23 cm
Höhe (metrisch) 13 cm
Breite (metrisch) 17 cm
Versandgewicht (metrisch) 4,2 kg
Anzahl Positionen 96 x 0,2 ml; 24 x 0,5 ml; 24 x 1,5 ml; 24 x 2,0 ml; 1 x DWP/1 x PCR-Platte