Learn More
BRAND™ Mischzylinder mit Polypropylen-Stopfen
Artikelnummer. 10054080 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10054080
Marke: BRAND™ 33908
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Mischzylinder hat einen sechseckigen Sockel und verfügt über einen Polypropylen-Stopfen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit PP-Stopfen
  • Sechskantfuß
  • Höhe ohne Stopfen
Hinweis: Das Bild ist nur repräsentativ. Das tatsächliche Volumen kann variieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Klasse B
Kapazität (metrisch) 10 ml
Enthält PP-Stopfen und sechseckiger Sockel
Anzahl Stopfen NS 10/19
Stopfenmaterial Polypropylen
Graduierungen 0,2 ml