Learn More
Kinematica™ Mischaufsatz für Microtron™ MB 550 Labormischer
Zum Mischen, Dispergieren, Homogenisieren, Emulgieren sowie Zerkleinern von schneidbaren Materialien.
Marke: Kinematica™ 36050010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit den MB 550-Mischern
- Die beiden Kugellager aus Edelstahl sind jeweils zweifach abgedichtet
- Geräuschlose und robuste Kupplung mit Dämpfern
- Klingen, Dichtungen und Dämpfer können einfach ausgetauscht werden
- Vier hochwertige Klingen für optimales Mischen
- Im Allgemeinen geeignet für intensive und schnelle Verarbeitung
Bestellinformation
dimCapacityMetric
Spezifikation
Befestigung des Mischkopfs | |
Edelstahl | |
Besteht aus Dichtung und Rotorblattkopf | |
Je 1 |
250 ml | |
Borosilikatglas | |
MB 550 Labormischer |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kinematica™ Mischaufsatz für Microtron™ MB 550 Labormischer > Kapazität: 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur