Learn More
Gemischte Kalibrierstandards für Umweltanalyse, Set of 5, SPEX CertiPrep™
Multi-Element-Standards für die gemischte Kalibrierung für AA & ICP, Set of 5, 125 mL, SPEX CertiPrep™. Zertifiziert gemäß ISO 34-Leitfaden, zertifizierte NIST-Traceable-Referenzmaterialien. Wird mit umfassendem Analysenzertifikat geliefert.
Marke: SPEX Certiprep MIXSTD-SET
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- Gemischte Kalibrierstandards
- 125 ml Volumen
Zertifizierungen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Gemischte Kalibrierstandards | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Umwelt |
Set von 5 | |
5 x 125 ml | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Das Set enthält je eine 100 ml-Flasche mit: MIXSTD1-100 MIXSTD2-100 MIXSTD3-100 MIXSTD4-100 MIXSTD5-100 |
Sicherheit und Handhabung
- Mix Calibration Standard Set
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch