Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
Artikelnummer. 11559106
Click to view available options
Beschreibung:
MitoTracker Orange CM-H< sub> 2< /sub> TMRos
MitoTracker Orange CMTMRos
MitoTracker Red CM-H2Xros
MitoTracker Tiefrot FM
MitoTracker™ Green FM
MitoTracker™ Red CMXRos
MitoTracker™ Red FM
Anregungswellenlängenbereich:
490⁄516
554⁄576
579/599
579⁄599
581⁄644
644⁄665
Packungsgröße:
1000 Mikrogramm
20 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11559106
Marke: Invitrogen™ M7511
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Rosamine & carbocyanine-based staining dyes MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM, & Deep Red FM enable mitochondria visualization with fluorescent imaging. These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
MitoTracker Orange CM-H2TMRos ist eine reduzierte, nicht fluoreszierende Version von MitoTracker Orange (M-7510), die Mitochondrien in lebenden Zellen färbt und deren Akkumulation von Membranpotential abhängig ist. Die Färbung wird auch nach einer Aldehydfixierung noch gut beibehalten. Spezialverpackung.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis, Mitochondrien, Mitochondrienfunktion, Mitochondriale Struktur, Nitrooxidativer Stress, Tracing von Organellen, Reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 554⁄576
Format Special packaging
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Menge 20 x 50 μg
Nachweisverfahren Fluoreszent
Beschreibung MitoTracker Orange CM-H< sub> 2< /sub> TMRos
Produktlinie MitoTracker
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Farbstoff
SubCellular Localization Mitochondrien