Learn More
Thermo Scientific™ MitoProbe™ TMRM Assay-Kit für die Durchflusszytometrie
Artikelnummer. 15934294
Click to view available options
Menge:
100 Assays
Packungsgröße:
100 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15934294
Marke: Thermo Scientific™ M20036
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das MitoProbe TMRM Assay-Kit enthält Tetramethylrhodamin-Methylester (TMRM) für den Nachweis des mitochondrialen Membranpotentialzustands und CCCP für die Induktion der mitochondrialen Membrandepolarisation, falls gewünscht.
• Untersuchung des mitochondrialen Membranpotenzials in lebenden Zellen
• Schnelles, einfaches Protokoll
Die Bestimmung des mitochondrialen Gesundheitszustands kann durch den Nachweis von Änderungen des mitochondrialen Membranpotenzials erreicht werden. In einer gesunden Zelle mit aktiven Mitochondrien wird TMRM leicht sequestriert, wodurch ein rot-oranges Fluoreszenzsignal abgegeben wird. Wenn Apoptose induziert oder eine Behandlung wie CCCP angewendet wird, wird die mitochondriale Membran depolarisiert und das TMRM-Signal nimmt ab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung
  • 1 Fläschchen TMRM (100 Tests)
  • 1 Fläschchen 50 mM CCCP
  • Bei -5 °C bis -30 °C lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) TMRM-Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Durchflusszytometrie-Assaykit
Emission 561
Format Fläschchen
Menge 100 Assays
Versandbedingung Nasseis