Learn More
Mitomycin C, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18792554
Click to view available options
Menge:
2 mg
10 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
DNA cross-linking antitumor agent
Mitomycin C is an antibiotic and antitumor agent. Covalently binds DNA forming intra- and interstrand crosslinks. Inhibits DNA synthesis. Also used for MEF/STO feeder layer preparation in stem cell culture.
Chemische Identifikatoren
CAS 50-07-7
Summenformel C15H18N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 334.332
InChI-Schlüssel NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Synonym [1aS-(1aα,8β,8aα,8bα)]-6-Amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-methoxy-5-methylazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMILES CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mitomycin C
Typ Mitomycin C
Menge 10 mg
Formelmasse 334.33
Reinheit (%) >98%