Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mitomycin C, enthält 2 mg Mitomycin C und 48 mg NaCl
Mitomycin C (CAS-Nr. 50-07-7) ist ein Methylazirinopyrroloindoledion-Komplex, der aus dem Bakterium Streptomyces caespitosus und anderen Streptomyces-Bakterienarten isoliert wird.Es ist eine vielseitige und potente Verbindung mit antibiotischer Wirkung und kann einen potenziellen therapeutischen Wert bei der Behandlung von Krebs haben.
Marke: Thermo Scientific Chemicals 226940020
133.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Mitomycin C ist ein wasserlösliches, blau-violettes kristallines Pulver, das unter Licht und sauren Bedingungen instabil ist, sich aber stabil bei 2 bis 8 °C lagern lässt.
- Bioreduziertes Mitomycin C erzeugt Sauerstoffradikale, DNA-Alkylate und erzeugt intersträngige DNA-Querverbindungen, was die DNA-Synthese hemmt.
Anwendungen
- Mitomycin C ist bevorzugt toxisch gegenüber hypoxischen Zellen, die gegen Krebstherapie resistent sind, und wird daher zur Untersuchung seiner potenziellen therapeutischen Wirkung in fortgeschrittenen Krebsstadien verwendet.
- Bei hohen Konzentrationen hemmt Mitomycin C die RNA- und Proteinsynthese und weist starke antibiotische Eigenschaften sowohl gegenüber grampositiven als auch gramnegativen Bakterien auf.
Spezifikation
Mitomycin C | |
>360.0°C | |
Ampulle | |
MFCD00078109 | |
15, 6300 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, acetone, butyl acetate and, cyclohexanone;, slightly soluble in benzene, ccl4, diethyl ether;, practically insoluble in petroleum ether. | |
CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N | |
5746 | |
334.32 | |
Pulver |
50-07-7, 7647-14-5 | |
Blau-Violett | |
C15H18N4O5 | |
2 mg | |
mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c | |
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N | |
334.32 | |
CHEBI:27504 | |
≥99% with regard to the non-formulated material |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Mitomycin C
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /