Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Simplex-Kit für Maus MIP-3 beta (CCL19)
Das ProcartaPlex Simplex-Kit für Maus-MIP-3β (CCL19) dient zur Messung des Proteins MIP-3β (CCL19) und ist mit anderen Simplex Kits kombinierbar, sodass Anwender ein eigenes Multiplex-Panel zur Nutzung mit der Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/-quantifizierung erstellen können.
Marke: Invitrogen™ EPX010-26069-901
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das ProcartaPlex Simplex-Kit für Maus-MIP-3β (CCL19) misst MIP-3β (CCL19) Protein
- Es ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombinierbar ist, sodass Anwender ihr eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteinerkennung und -quantifizierung verwendet
- Bei Kombination mehrerer Simplex Kits (d. h. wenn kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwendet wird), wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (gesondert erhältlich) benötigt
Über ProcartaPlex-Assays für die Luminex-Plattform
- ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA.
- Sie nutzen die Luminex xMAP (Multianalyte Profiling)-Technologie für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen Probe aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
- ProcartaPlex Multiplex-Assays erfordern nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand.
- Analysierte Ergebnisse könnenbis zu vier Stunden lang von Din erfasst werden
Spezifikation
Simplex-Kit | |
Maus | |
Magnetisch | |
Siehe Analysezertifikat | |
Simplex-Kit | |
CCL19 | |
24047 | |
Weniger als 15 % | |
ProcartaPlex™ | |
Serum/Plasma: 25 µl; CCS: 50 µl | |
• 1 Fläschchen Erfassungs-Beads (50x) • 1 Fläschchen biotinylierte Detektionsantikörper (50x) • 2 Fläschchen Standard-Mischung (Maus) (gefriergetrocknet) Bei 2 – 8 °C lagern. |
|
Immunology |
96 Tests | |
Kombinierbar | |
MIP-3β (CCL19 ) [74] | |
Siehe Analysezertifikat | |
Luminex™ Geräte | |
CKB11, ELC, MIP-3b, MIP3B, SCYA19, C-C-Motiv Chemokinligand 19 | |
CCL19 | |
Weniger als 15 % | |
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Plasma, Cell Culture Supernatants | |
CKB11, ELC, MIP-3b, MIP3B, SCYA19, C-C-Motiv Chemokinligand 19 | |
Nasseis |