missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Ministar 80 Digital
Diese einfach zu bedienende Rührer kombinieren die grundlegenden Funktionen mit einem kompakten Design.
Marke: IKA™ 0025004887
1299.68 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21913" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompaktes Design - Das reduzierte Design und die Konzentration auf die wichtigsten Aspekte machen die Rührer zu zuverlässigen Laborbegleitern
- Einfache Bedienung - Die Bedienung erfolgt über einen stabilen Drehknopf
- Die Anzeige zeigt deutlich die Drehzahl an
- Schnelle Updates - Regelmäßige Software-Updates können schnell und einfach über die USB-Schnittstelle durchgeführt werden
Spezifikation
50 l | |
100/240 V | |
70 x 193 x 154 mm | |
0,5 bis 8 mm | |
IP 54 | |
Max. 60.000 mPas |
LCD-Anzeige | |
69 W | |
50/60 Hz | |
Bürstenlos, DC | |
0,8 Nm | |
1,72 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur