Learn More
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, flüssig
Umfasst höhere Aminosäurekonzentrationen für die Kultivierung anspruchsvoller Zellen
Marke: MP Biomedicals™ 091213254
62.94 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24331" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
MEM (ursprünglich von Harry Eagle aufbereitet) ist eines der beliebtesten Zellkulturmedien.
Nach seinen Versuchen zum Kultivieren normaler Säugetierfibroblasten und bestimmter HeLa-Zellunterarten zeigte sich, dass die Ernährungsbedürfnisse dieser Zellarten von BME nicht erfüllt werden konnten.
Weitere Studien führten zur Entwicklung von MEM von MP Biomedicals mit spezifischen Modifikationen wie z. B. höheren Aminosäurekonzentrationen zum Kultivieren anspruchsvoller Zellen.
- MEM von MP Biomedicals kann zum Unterstützen des Wachstums von Zellen in Monolayern, Suspensionen und einer Vielzahl weiterer Zellarten mit ordnungsgemäßer Zugabe verwendet werden.
- Erhältlich mit Earle- oder Hank-Salzen
Spezifikation
0 bis 5 °C | |
Steril | |
Kein Glutamin | |
500 ml |
Minimum Essential Medium Eagle‘s | |
Hanks' Salze, Natriumhydrogencarbonat | |
6,9 bis 7,2 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.