Learn More
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, flüssig
Umfasst höhere Aminosäurekonzentrationen für die Kultivierung anspruchsvoller Zellen
Marke:  MP Biomedicals™ 091641454
42.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11450415
  • 55.90 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
MEM (ursprünglich von Harry Eagle hergestellt) ist eines der beliebtesten Zellkulturmedien. Nach seinen Versuchen zum Kultivieren normaler Säugetierfibroblasten und bestimmter Subtypen von HeLa-Zellen zeigte sich, dass die Ernährungsbedürfnisse dieser Zelltypen von BME nicht erfüllt werden konnten. Weitere Studien führten zur Entwicklung von MEM von MP Biomedicals mit spezifischen Modifikationen wie z. B. höheren Aminosäurekonzentrationen zum Kultivieren anspruchsvoller Zellen.
  • MEM von MP Biomedicals kann zum Unterstützen des Wachstums von Zellen in Monolayern, Suspensionen und einer Vielzahl weiterer Zellarten mit ordnungsgemäßer Zugabe verwendet werden.
  • Erhältlich mit Earle‘s oder Hank‘s Salzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 °C
Steril
Kein Glutamin, Kein Cystein, Kein Cystin, Ohne Methionin
500 ml
Minimum Essential Medium Eagle‘s()
Natriumhydrogencarbonat, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
7 bis 7,4
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, flüssig > MEM Eagle mit Earle's Salzen, 2,0 g/l NaHCO3; mit L-Glutamin, L-Cystein, L-Cystin, L-Methionin; 500 ml
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.