Learn More
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, flüssig
Umfasst höhere Aminosäurekonzentrationen für die Kultivierung anspruchsvoller Zellen
Marke:  MP Biomedicals™ 091210254
26.66 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24331" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11440335
  • 37.80 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
MEM (ursprünglich von Harry Eagle aufbereitet) ist eines der beliebtesten Zellkulturmedien.
Nach seinen Versuchen zum Kultivieren normaler Säugetierfibroblasten und bestimmter HeLa-Zellunterarten zeigte sich, dass die Ernährungsbedürfnisse dieser Zellarten von BME nicht erfüllt werden konnten.
Weitere Studien führten zur Entwicklung von MEM von MP Biomedicals mit spezifischen Modifikationen wie z. B. höheren Aminosäurekonzentrationen zum Kultivieren anspruchsvoller Zellen.
  • MEM von MP Biomedicals kann zum Unterstützen des Wachstums von Zellen in Monolayern, Suspensionen und einer Vielzahl weiterer Zellarten mit ordnungsgemäßer Zugabe verwendet werden.
  • Erhältlich mit Earle- oder Hank-Salzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 5 °C
Steril
Kein Glutamin
500 mL
Minimum Essential Medium Eagle‘s
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumhydrogencarbonat
6,9 bis 7,3
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, flüssig > Mit Earle's Salzen und 2.0 g/l Natriumbikarbonat; ohne L-Glutamin; mit Earle's Salzen; 500 ml
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.