Learn More
Cytiva MiniMate™ Tangentialflussfiltration (TFF) Kapsel mit Omega™ Membran
Click to view available options
MWCO:
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
1 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
500 kDa
50 kDa
5 kDa
70 kDa
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Effiziente Verarbeitung
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Membran) | PES |
| MWCO | 50 kDa |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 50 cm2 |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |