Learn More
Bryson Packaging™ Minigrip™ Polyethylenbeutel, beschriftbar
Artikelnummer. p-8000587
Click to view available options
Breite (metrisch):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Höhe (metrisch):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11388193
Marke: Bryson Packaging™ BAJ340040H
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern und versenden Sie Proben und Schreibwaren in diesen wiederverschließbaren Beuteln. Bryson Packaging™ Minigrip™ beschriftbare Polyethylenbeutel sind transparente Polyethylenbeutel mit drei weißen Feldern zur Beschriftung. Die quadratischen und rechteckigen Beutel sind in verschiedenen Größen erhältlich. 100- und 1,000-Stück-Packungen.
  • Transparente Polyethylenbeutel mit wiederverschließbaren Grip Seal-Streifen
  • Drei große Beschriftungsfelder
  • Ideal zur Aufbewahrung von Schreibwaren oder Versendung von Proben
  • Erhältlich in verschiedenen Größen für jeden Anspruch bei der Aufbewahrung
Spezifikation
Beschreibung Wiederverschließbarer Beutel mit Schriftfeld
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben
Material Polyethylen
Dicke (metrisch) 50 μm
Menge 100/Packung
Breite (metrisch) 115 mm
Höhe (metrisch) 115 mm