Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect Röhrchen™, roter Verschluss, CAT Serum-Gerinnungsaktivator, nicht steril
Enthält eine mit mikroskopischen Kieselgelpartikeln beschichtete Innenwand, um die Koagulation zu aktivieren.
Marke: Greiner Bio-One 450534
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Innenwand des Serumrohrs ist speziell mit mikroskopischen Kieselgelpartikeln beschichtet, die den Gerinnungsprozess aktivieren.
Spezifikation
Roter Verschluss | |
Unsteril | |
Ja | |
500/Packung |
CAT Serum-Separator-Gerinnungsaktivator | |
0,5/1,0 ml | |
Rot |