Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Röhrchen. Kappe in Lavendel, K3E K3EDTA, nicht steril
Artikelnummer. 15748169
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.25/0.5 ml
Packungsgröße:
2000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15748169
Marke: Greiner Bio-One 450530
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Innenwand ist mit Antikoagulans beschichtet, die Calciumionen binden und die Gerinnungsfunktion unterbrechen.
  • Die Innenwand ist mit sprühgetrocknetem K3E K3EDTA als Antikoagulant beschichtet, um Calciumionen zu binden und die gerinnende Kaskade zu unterbrechen.
  • Zur Hämatologie.
  • In verschiedenen Größen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff K3 E K3 EDTA
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 0.25/0.5 ml
Verschluss inklusive Ja
Verschlussfarbe Lavendel
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X500 MiniCollect TUBE 0.25/0.5 ml K3E K3EDTA lave nder cap
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate