Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Röhrchen. Kappe in Lavendel, K3E K3EDTA, nicht steril
Die Innenwand ist mit Antikoagulans beschichtet, die Calciumionen binden und die Gerinnungsfunktion unterbrechen.
Marke:  Greiner Bio-One 450530
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15644549
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Innenwand ist mit sprühgetrocknetem K3E K3EDTA als Antikoagulant beschichtet, um Calciumionen zu binden und die gerinnende Kaskade zu unterbrechen.
  • Zur Hämatologie.
  • In verschiedenen Größen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
K3 E K3 EDTA
0.25/0.5 ml
Lavendel
Nicht steril
Ja