Learn More
Grant Instruments Minicentrifuge-Vortex for PCR plates
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30274349
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2 x 96-Well PCR-Platten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30274349
Marke: Grant Instruments MSC2P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Compact sized digital centrifuge intended to collect droplets, mix reagents and collect once more for improved PCR yield
  • The combination of spin-mix functions ensures fast operation, thorough mixing and repeatable results.
  • The centrifuge rotor can accommodate 2 unskirted or semi-skirted PCR plates
Possible to operate in 4 independent modes:
  • Centrifuge - Max. 3500 RPM
  • Vortex - up to 5 min.
  • Centrifuge/Vortex - combined two motion types
  • Spin-mix-spin algorithm - up to 10 cycles
The spin-mix-spin algorithm (SMS-algorithm) is designed to collect (or reset) micro volumes of reagents to the bottom of the PCR plate tubes (the first centrifugation or spin), then vortexing (mix) and re-collecting reagents (repeated spin) from the walls and cover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 x 96-Well PCR-Platten
Max. RZB 2,500 x g
Max. Geschwindigkeit 3,500 rpm
Gekühlt No
Stromstärke 2 A
Außenhöhe (angloamerikanisch) 9.05 in.
Außenhöhe (metrisch) 230 mm
Außenbreite (angloamerikanisch) 6.5 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) bei geschlossenem Deckel 9.05 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) bei offenem Deckel 14.2 in.
Außenhöhe (metrisch) bei geschlossenem Deckel 230 mm
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel 360 mm
Zertifizierung/Konformität CE
Abmessungen (L x B x H) außen 9.05 x 8.66 x 6.5 in.
Standards CE
Gewährleistung 2 Years
Andere Funktionen Centrifuge, Vortex, Spin-mix
Abmessungen (H x B x T) 6.5 x 8.66 x 9.05 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 x 96-well PCR Plates
Nettogewicht 2.7 kg
Typ Centrifuge Vortexer
Cycle Time 0 to 10 min.
Display LCD
Frequency 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Run Time 0 to 10 min.
Außenbreite (metrisch) 165 mm
Dimensions (H x W x D) 165 x 220 x 230 mm
Menge 1 Ea.