Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Kleinschüttler KM 2, inkl. Schwingplatte
Click to view available options
Drehzahlbereich:
30 bis 420 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Orbitalschüttelbewegung
- Plattformmaße: 200 x 295 mm
- Gesamtmaße (B x T x H): 250 x 415 x 145 mm
- Hub: 20 mm
- Drehzahlbereich: 5 bis 220 U/min
- 2 kg Ladekapazität
- LED-Anzeige: 0 - 99 h, 59 min oder Dauerbetrieb
Spezifikation
Spezifikation
| Tragkraft (metrisch) | 2 kg |
| Drehzahlbereich | 30 bis 420 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 40 °C |
| Produkttyp | Miniaturschüttler |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 410 mm |
| Höhe (metrisch) | 130 mm |
| Breite (metrisch) | 220 mm |
| Gewicht (metrisch) | 8,5 kg |
| Mehr anzeigen |