Learn More
Cole-Parmer Miniature Check Valves, Hose Barb, Polypropylene and Viton™
Artikelnummer. p-200105129 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Einlass:
1/4 in.-Schlauchanschluss
1/8 in. Schlauchanschluss
3/16 in. Schlauchanschluss
5/16 in. Schlauchanschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30054373
Marke: Cole-Parmer 5011548
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Versatile check valves can be installed in any position
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. 0.18 psi breaking pressure
Specifications
Schlauchgröße 0.25 in.
Flussrate 0.12
Einlass 1/4 in.-Schlauchanschluss
Auslassanschluss Barbed
Material (Dichtung) Viton