Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus Thermocycler
Der Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermocycler ist ein kompakter, genauer und wirtschaftlicher Thermocycler, der auf die grundlegenden Anforderungen Ihres Labors im Bereich des Thermocyclings zugeschnitten ist.
5350.00 €
Spezifikation
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) |
---|---|
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Applied Biosystems GeneAmp Kunststoff-Verbrauchsmaterialien |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell, standardmäßig |
Abmessungen | 15.4 x 7.5 x 7.9 in. (39 x 19 x 20 cm) |
Produktcode | Marke | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15866152
|
Applied Biosystems™
A37835 |
Beschränkte Garantie |
5350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
- VeriFlex Blöcke: Drei unabhängige Temperaturbereiche für die PCR-Optimierung
- Anwenderfreundlich: Intuitive Touchscreen-Anwenderoberfläche
- Cloud-fähig: Mit Thermo Fisher Connect haben Sie jederzeit und überall bequemen Zugriff auf Ihr Gerät
- Schneller Geräteaustausch bei Ausfall
- Minimieren von Ausfallzeiten des Geräts durch Fehlerbehebung mit erfahrenen technischen Support-Teams
Rapid Exchange (REX) Garantieverlängerung
Fügen Sie mit der Rapid Exchange (REX) Garantieverlängerung zusätzliche Garantieleistungen zu Ihrer bestehenden eingeschränkten Herstellergarantie hinzu. Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, rufen Sie einfach unser Support Center an. Wir senden Ihnen innerhalb eines Geschäftstages ab dem Zeitpunkt, zu dem wir feststellen, dass ein Austausch erforderlich ist, ein werkseitig zertifiziertes, generalüberholtes Ersatzgerät zu. Die Geräte werden in der Regel innerhalb von drei Tagen geliefert. Sie können die Geräte behalten. Alle Kosten für Teile, Arbeiten und Versand sind inbegriffen, und bestehende Garantieverträge werden auf Ersatzgeräte übertragen.
Die erweiterte Rapid Exchange-Garantie eignet sich ideal für Kunden mit anwenderinstallierbaren Geräten, die keine Konsistenz bei der Bestandskennzeichnung benötigen, und für Kunden, die unter entscheidenden Zeitvorgaben arbeiten.
Es gelten bestimmte Ausnahmen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service- und Supportmitarbeiter.
Spezifikation
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) | |
Applied Biosystems GeneAmp Kunststoff-Verbrauchsmaterialien | |
15.4 x 7.5 x 7.9 in. (39 x 19 x 20 cm) | |
5-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
0 °C bis 100 °C | |
500 W | |
5,9 kg (13 lb.) |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Schnell, standardmäßig | |
100/240 V | |
Thermocycler | |
USB, WLAN, Ethernet | |
3,5 °C/s (Block), 2,7 °C/s (Probe) | |
96-Well, 3-Zonen-VeriFlex-Block |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.