Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus Thermal Cycler + Plastics Packages
Der Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermocycler ist ein kompakter, genauer und wirtschaftlicher Thermocycler, der auf die grundlegenden Anforderungen Ihres Labors im Bereich des Thermocyclings zugeschnitten ist.
Marke: Applied Biosystems™ A41196
3477.50 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fit your lab’s basic thermal cycling needs. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex Blocks temperature-control technology enable simple, accurate optimization. The MiniAmp Plus Thermal Cycler can be accessed through Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
- VeriFlex-Blöcke mit drei unabhängigen Temperaturzonen für eine präzise Temperaturregelung bei der PCR-Optimierung
- Geringer Platzbedarf
- Luftstrom erfolgt von vorn nach hinten, so können Sie mehrere Einheiten nebeneinander aufstellen, um wertvollen Platz auf dem Labortisch zu sparen.
- Streifen mit acht Röhren mit aufgesetzten gewölbten Kappen, die sich unabhängig voneinander öffnen und schließen lassen, um Kontamination und Verdunstung zu verhindern
- Abgewinkelte Kappen, die eine effiziente Positionierung der Rohrstreifen in Gestellen und Thermocyclerblöcken ermöglichen
- Geätzte A-H-Buchstabenbeschriftung auf jedem Röhrchen, die bei geöffneten oder geschlossenen Verschlüssen sichtbar ist
- Doppelte Endlaschen für korrekte Etikettierung und einfache Handhabung
- Graduierte 20 μl-Messmarkierungen an jedem Röhrchen zur visuellen Volumenkontrolle
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
Manuelle Protokolle | |
Schnell, standardmäßig | |
96-Well, 0,2 ml | |
5-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Ethernet | |
3,5 °C/s (Block), 1,8 °C/s (Probe) | |
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) | |
96-Well, 3-Zonen-VeriFlex-Block |
• MiniAmp Plus Thermocycler •1x MicroAmp 8-Röhrchenstreifen mit angehängten, gewölbten Kappen, 0,2 ml (125 Streifen) |
|
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in.) | |
100 bis 240 V | |
Thermocycler | |
0 °C bis 100 °C | |
500 W | |
> 1.000 Protokolle | |
5,9 kg (13 lb.) |