Learn More
Schmidlin™ Mini Whisper Nitrogen Generator
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
Marke: Schmidlin™ DB-MWN2-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Flow rate at 8 barg (116 psig)
- Purity: LC/MS grade
- Proprietary membrane technology
- No noise, no moving parts and no electricity
- Ideal for all LC/MS applications
Spezifikation
18 cm | |
73.5 cm | |
7 bar | |
34.8 cm | |
>99% |
12 mL/min. | |
35°C | |
13.7 in. | |
Inlet: 3/8 in., Outlet: 1/4 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.