Learn More
Gilson™ Mini-Vortexmischer
Der Mischer kann per Berührung aktiviert werden und bietet leistungsstarkes Mischen auf kleiner Stellfläche für Röhrchen mit einem Volumen bis zu 50 ml.
298.00 €
Specifications
Drehzahlbereich | Fix, 2.800 rpm |
---|---|
Spannung | 100/240 V |
Produkttyp | Vortexschüttler |
Frequenz | 50/60 Hz |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,6 Zoll |
Product Code | Brand | Steckertyp | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Steckertyp | Price | Quantity & Availability | ||||||
16308611
|
Gilson™
36110710 |
EU-Stecker |
298.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Kleine Größe, aber kraftvolles Mischen
- Der Mini-Vortexmischer liefert eine feste Drehzahl von 2.800 U/min, indem er nur leichten Druck auf die Mitte des spritzwassergeschützten Vortexmischer-Kopfes ausübt.
- Bei Entfernung des Drucks wird der Vortexmischer-Motor sofort gestoppt.
- Der gesamte Betrieb verläuft leise und gleichmäßig auf einer kleinen Stellfläche von 10 x 10 cm (4 x 4 in.).
Specifications
Fix, 2.800 rpm | |
Vortexschüttler | |
2,6 Zoll | |
3,7 Zoll | |
3,9 in. | |
1 lb. |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
6,6 cm | |
9,4 cm | |
9,9 cm | |
0,4 kg |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gilson™ Mini-Vortexmischer