missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Mini-Spike™ Entnahme- und Zuspritzspike

Product Code. 10290373
Click to view available options
Menge:
50 Packungen
Unit Size:
50 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10290373

Brand: B Braun™ 4550242

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

This item is not returnable. View return policy

Zum Einspritzen und Absaugen von Flüssigkeiten aus Fläschchen oder halbfesten Behältern. B Braun™ Mini-Spike™ Entnahme- und Zuspritzspikes sind mit einem dicht abschließenden Schnappverschluss sowie einem kontaktgeschützten Anschluss mit integriertem Luftfilter versehen.

Belüfteter Transferdorn für das Einbringen und die Entnahme von Flüssigkeiten aus Fläschchen und halbflexiblen Behältern
  • Vollständig dichter Schnappverschluss
  • Berührungsgeschütztes Verbindungsstück
  • Integrierter Luftfilter 0.45 μm
  • Für alle gebräuchlichen wiederverschließbaren Behälter von 3 bis 1000 ml

Specifications

Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Einspritzen und Absaugen von Flüssigkeiten aus Fläschchen oder halbfesten Behältern
Enthält Integrierter 0,5 μm-Belüftungsfilter
Produkttyp Belüftete Dispensierstifte
Menge 50 Packungen
Anschlusstyp Luer-Lock
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.