Learn More
IKA™ Mini-Zentrifuge, 8x2.0ml, 2000 G, 155x105x175mm
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
8 x 2.0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kann sowohl für PCR-Gefäße als auch für PCR-Streifen verwendet werden
- Ein Sicherheitsmerkmal ist, dass die Zentrifuge nur läuft, wenn der Deckel geschlossen ist
- Deckel lässt sich leicht mit einem Knopfdruck öffnen
- Feste Drehzahl von 6000 U/min
- Digitale Zeitschaltuhr, einstellbar von 1 bis 99 Minuten
- Integrierter Schnellstopp
- Schnelles Anlaufen der Drehzahl
- Kompaktes Design und leiser Betrieb
- Rotor ohne Werkzeug austauschbar
- Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
- Rotor und Adapterzubehör im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 8 x 2.0 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 6.000 U/min |
| Display | LED, 7 Segmente |
| Außenhöhe (metrisch) | 105 mm |
| Geräuschpegel | Quiet |
| Zeitschaltuhr | Digital, einstellbar von 1 bis 99 min |
| Außenbreite (metrisch) | 155 mm |
| Enthält | Rotor 8 x 1.5/2 ml, Rotor 4 x Streifen 8 x 0.2 ml, Adaptersatz 0.5 ml x 8, Adaptersatz 0.4 ml x 8, Adaptersatz 0.2 ml x 8 |
| Sicherheitsmerkmale | Automatischer Stopp bei geöffnetem Deckel |
| Beschreibung | Digitale Minizentrifuge |
| Mehr anzeigen |