Learn More
Velp Scientifica™ ABSORPTION ATTACHMENT FOR CONDENSER .
Velp Scientifica™ Absorptionsaufsätze für Mineralisierungssysteme wurden für die Verwendung mit TMD6 Mineralisierungssystemen entwickelt.
Marke: Velp Scientifica™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- NS 29/32
- Absorptionsaufsatz
- Für den Einsatz mit Kondensator
Spezifikation
Befestigung für Kondensator | |
TMD 6 Mineralisierungssystem |