Learn More
Mineralöl, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924071
Click to view available options
Menge:
6 mL
1 L
2.5 L
10 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8042-47-5
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC-Name Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mineral Oil
Farbe Farblos
Dichte 0.8770g/mL
Flammpunkt 220°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4760 to 1.4830
Menge 2.5 L
Relative Dichte 0.877
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether, cs2,, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in ethanol
Viskosität 65-75 mm2/s (40°C)
Güte Rein
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit