Learn More
Milrinone, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18742484
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
PDE3 inhibitor
Potent cAMP phosphodiesterase inhibitor (IC50 = 56 nM for inhibition of PDE III). Has inotropic and vasodilator effects following oral or intravenous administration in vivo.
Chemische Identifikatoren
CAS 78415-72-2
Summenformel C12H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 211.224
InChI-Schlüssel PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym milrinone, primacor, corotrope, corotrop, milrinona, milrinonum, milrinonum latin, milrinona spanish, milrila, unii-ju9yax04c7
PubChem CID 4197
ChEBI CHEBI:50693
IUPAC-Name 6-Methyl-2-oxo-5-Pyridin-4-yl-1H-Pyridin-3-Carbonitril
SMILES CC1=C(C=C(C(=O)N1)C#N)C2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Milrinone
Menge 50 mg
Formelmasse 211.22
Reinheit (%) >98%