Learn More
Thermo Scientific Chemicals Milnacipran-Hydrochlorid
Artikelnummer. 16667072
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101152-94-7
Summenformel C15 H22 N2 O. H Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Milnacipran-Hydrochlorid
Menge 250 mg
Löslichkeit Löslich in wässriger Lösung
Formelmasse 282,81
Physikalische Form Pulver
Produkttyp Reagenz
Reinheit ≥97,5 % (HPLC)
InChI-Schlüssel XNCDYJFPRPDERF-PBCQUBLHSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)C(=O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name hydrogen (1R,2S)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide chloride
Molekulargewicht (g/mol) 282.81