Learn More
Merck Stopfen für Vakuumfiltration
Stopfen Nr. 8 soll Teile aus Millipore Glas-Vakuumfilterkits ersetzen oder eine alternative Konfiguration ermöglichen.
Marke: Merck XX1014708
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Millipore Glaszubehörprodukt für die VakuumfiltrationStopfen, Nr. 8, perforiert, parylenbeschichtet, 5 St./Pk
Diese Zubehörprodukte ersetzen in Millipore Vakuumfiltrationskits aus Glas enthaltene Teile oder ermöglichen eine alternative Konfiguration.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Millipore Classic 47 mm-Glasfilterhalterkits.
Spezifikation
Klar | |
Silikon | |
5Pack |
Millipore Classic Glas-Filterhalter-Kits | |
Vakuumfiltration | |
41,2 mm |