Learn More
Merck Millicell™ Auffangtabletts
Mit Deckel
Marke: Merck PSMW010R5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Entwickelt zur Unterstützung von Zellanhaftung, Wachstum und Differenzierung für eine Vielzahl von Anwendungen
- 24-Well-Zufuhrtablett mit Tropfenform, um das Auftreten von Luftblasen, die sich während der Plattenmontage unter der Membran bilden können, zu reduzieren und sicherzustellen, dass Zellen-Monolayer die richtigen Nährstoffe erhalten
- Einzel-Well-Zufuhrtabletts verwenden Schikanen zur Reduzierung von Medienlecks und -kontaminationen
Spezifikation
Mit Deckel | |
Polystyrol | |
Steril | |
24 | |
PCF |
Durchsichtig | |
Rechteckig | |
Auffangtablett | |
24-Well-Auffangtablett, Deckel |