Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, PES, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
297.00 € - 2770.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Porengröße | 0,22 μm |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analytische Probenvorbereitung |
Gehäusematerial | PP |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Menge | Material | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Menge | Material | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11755223
|
Merck
SLGPX13NK |
13 mm | 1000Pack | Hydrophiles PES | <10 ml |
1960.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11790453
|
Merck
SLGPX13NL |
13 mm | 100Pack | Hydrophiles PES | <10 ml |
297.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10509952
|
Merck
SLGP033NB |
33 mm | 250Pack | Millipore Express PLUS (PES) | <200 ml |
885.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10163282
|
Merck
SLGP033NK |
33 mm | 1000Pack | Millipore Express PLUS (PES) | <200 ml |
2770.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Overview of Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with PES Membrane:- Non-sterile Millex™ syringe filters with Millipore Express™ PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
- Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
- Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Applications:
Buffer Filtration, Clarification of Aqueous Solutions
Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
PP |
0,22 μm | |
Analytische Probenvorbereitung |