Learn More
Honeywell™ Miller H-Design™, Duraflex™ 2-Punkt, Mating-Sicherheitsgeschirr mit D-Ring vorne
Neue Generation von Gurtzeugen für den Bau- und allgemeinen Industriesektor, die mehr Komfort, Bewegungsfreiheit und Sicherheit bieten sollen.
Marke: Honeywell™ 1032867
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.26000kg
Beschreibung
- Schultergurt: Duraflex Stretch 44.5 mm-Gewebe aus PES mit PTFE-Behandlung (wasserabweisend/schmutzabweisend). Farbe: Grün mit schwarzem Design. Bruchfestigkeit > 2200 daN
- Andere Riemen: Standardmäßiges schwarzes Gewebe aus 44 mm PES mit PTFE-Behandlung (wasserabweisend/schmutzabweisend). Bruchfestigkeit > 2700 daN
- D-Ring für hintere Verankerung: Stahl, verzinkt. Bruchfestigkeit > 2300 daN
- Brustbein-Punkt: D-Ring: Stahl, verzinkt. Bruchfestigkeit > 2800 daN
- Passende Schnallen aus Stahl: Verzinkt. Bruchfestigkeit > 900 daN
Spezifikation
Sicherheitsfehler | |
1 | |
H-Design | |
Vorderseite |
140 kg (308.647 lb.) | |
Duraflex, PES, PTFE | |
PES, PTFE, Stahl, Zink | |
EC-Kategorie PSA: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-Bescheinigung: 0082/490 /160 /05 /14 /0155 , Zertifizierungen: EN 361 |