Learn More
Nickel Electro™ Stativstab aus Schmiedestahl
Diese Stativstäbe aus unlegiertem Stahl sind stabil und verkratzen nicht durch den Druck von Klammern; zudem sind sie ideal für Labor- sowie andere Umgebungen.
Marke: Nickel Electro™ 8634
Beschreibung
- Starke Struktur und beständig gegen Drucknarben von Klammern
- Immun gegen Korrosion und Rost
- Stab aus Schmiedestahl mit einer Länge von 500 mm für Bunsenstative
- Stativstab, 10 mm x 500 mm
Spezifikation
Schmiedestahl | |
10 mm | |
10 mm |
500 mm | |
Stativstab | |
Je 1 |