Learn More
Fisherbrand™ Tiegelzange, Stahl, gerade Form
Aus langlebigem Edelstahl hergestellt. Fisherbrand™ Clifton™ gerade Edelstahlzangen bestehen aus langlebigem Edelstahl und gewährleisten eine präzise Kontrolle beim Greifen, Heben, Drehen und Transferieren hitzebeständiger und anderer Materialien in einer Laborumgebung.
Marke:  Fisherbrand™ FB51451
Artikelnummer. 10010121
  • 28.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gerade Laborzangen
  • Edelstahl 304 spec 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche
  • Für Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit entwickelt und daher ideal für Arbeitsabläufe im Labor
  • Verbrauchsmaterial aus Metall für Labore
  • Aus feinstem, korrosionsbeständigem 304 Edelstahl
  • Bietet Korrosionsbeständigkeit, die eine Produktkontamination verhindert
Spezifikation
Spezifikation
5 Packungen
410 mm
Laborzangen
Gerade
Schmiedestahl