Learn More
Brady™ Tragbarer abschließbarer Kasten aus Stahlblech
Vereinfacht die Verriegelung großer Geräte
89.40 € - 90.95 €
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11751915
|
Brady™
065672 |
Gelb |
90.95 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11711925
|
Brady™
065699 |
Rot |
89.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Der Schwerstahl-Verriegelungskasten speichert Schlüssel, nachdem die Maschine oder der Prozess gesperrt wurde
- Jedes autorisierte Mitglied des Arbeitsteams fügt eine persönliche Sperre oder Kennzeichnung in die Gruppensperrbox ein
- Stellt sicher, dass kein Mitarbeiter Zugriff hat, es sei denn, alle Mitarbeiter haben ihre Sperren oder Kennzeichnungen entfernt
- Akzeptiert bis 13 einzelne Schlösser
Spezifikation
Je 1 |